Learn More
Dehidromonocrotalina, 90%, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dehydromonocrotaline |
| CAS | 23291-96-5 |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,6,9,11,20-21H,5,7-8H2,1-3H3/t9-,11+,15+,16-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C(=O)O[C@@H]2CCn3ccc(COC(=O)[C@](C)(O)[C@]1(C)O)c23 |
| Peso molecular (g/mol) | 323.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 323.1369 |