Learn More
Dehidro Mefloquina-d5, TRC
Código de producto. 30240845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240845 10 mg 10 miligramos
30240832 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30240845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22971210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1246819-32-8
Fórmula molecular C17H5D5F6N2O
Peso molecular (g/mol) 377.3
Sinónimo alpha-2-Pyridinyl-2,8-bis(trifluoromethyl)-4-quinolinemethanol-d5;
SMILES [2H]c1nc(c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])(O)c2cc(nc3c(cccc23)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Mefloquine-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H10F6N2O/c18-16(19,20)11-5-3-4-9-10(15(26)12-6-1-2-7-24-12)8-13(17(21,22)23)25-14(9)11/h1-8,15,26H/i1D,2D,6D,7D,15D
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1011