Learn More
Dehydro Lovastatin, TRC
Código de producto. 30354131
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354131 25 mg 25 miligramos
30350997 2.5 mg 2.50 miligramo
30366481 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354131 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22968525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109273-98-5
Fórmula molecular C24 H34 O4
Peso molecular (g/mol) 386.52
Sinónimo (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl, Lovastatin Imp. C (EP), Dehydrolovastatin
Nombre IUPAC [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimetil-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihidropiran-2-il]etilo]-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftalena-1-il] (2S)-2-metilbutanoato
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Dehydrolovastatin)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H34O4/c1-5-16(3)24(26)28-21-14-15(2)13-18-10-9-17(4)20(23(18)21)12-11-19-7-6-8-22(25)27-19/h6,8-10,13,15-17,19-21,23H,5,7,11-12,14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.2457