Learn More
Lactona de deshidroisradipina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydro Isradipine Lactone |
| CAS | 1076199-91-1 |
| Fórmula molecular | C18 H15 N3 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H15N3O5/c1-8(2)25-18(23)13-9(3)19-12-7-24-17(22)15(12)14(13)10-5-4-6-11-16(10)21-26-20-11/h4-6,8H,7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)c1c(C)nc2COC(=O)c2c1c3cccc4nonc34 |
| Nombre IUPAC | 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-il)-2-metil-5-oxo-7H-furo[3,4-b]piridina-3-carboxilato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 353.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1012 |