Learn More
Lactona de deshidroisradipina, TRC
Código de producto. 30349621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30349621 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30349621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22967050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Isradipine Lactone
CAS 1076199-91-1
Fórmula molecular C18 H15 N3 O5
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15N3O5/c1-8(2)25-18(23)13-9(3)19-12-7-24-17(22)15(12)14(13)10-5-4-6-11-16(10)21-26-20-11/h4-6,8H,7H2,1-3H3
SMILES CC(C)OC(=O)c1c(C)nc2COC(=O)c2c1c3cccc4nonc34
Nombre IUPAC 4-(2,1,3-benzoxadiazol-4-il)-2-metil-5-oxo-7H-furo[3,4-b]piridina-3-carboxilato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 353.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1012
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.