Learn More
Dehidro Indapamida, TRC
Código de producto. 30137228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137228 50 mg 50 miligramos
30136620 100 mg 100 miligramos
17983955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137228 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22966050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63968-75-2
Fórmula molecular C16 H14 Cl N3 O3 S
Peso molecular (g/mol) 363.82
Sinónimo 4-Chloro-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)-3-sulphamoylbenzamide, Indapamide Imp. B (EP)
Nombre IUPAC 4-cloro-N-(2-metilindol-1-il)-3-sulfamoilbenzamida
SMILES Cc1cc2ccccc2n1NC(=O)c3ccc(Cl)c(c3)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chloro-3-sulfamoyl-N-(2-methyl-1H-indol-1-yl)benzamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-9H,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.0444
Porcentaje de pureza >95%