Learn More
Dehidroindapamida-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dehydro Indapamide-d3 |
| CAS | 1185057-48-0 |
| Fórmula molecular | C16H11D3ClN3O3S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3-(Aminosulfonyl)-4-chloro-N-[(2-methyl-d3)-1H-indol-1-yl]benzamide, 4-Chloro-3-sulfamoyl-N-[(2-methyl-d3)-1H-indol-1-yl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14ClN3O3S/c1-10-8-11-4-2-3-5-14(11)20(10)19-16(21)12-6-7-13(17)15(9-12)24(18,22)23/h2-9H,1H3,(H,19,21)(H2,18,22,23)/i1D3 |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(Cl)C(S(N)(=O)=O)=C1)NN2C(C([2H])([2H])[2H])=CC3=CC=CC=C32 |
| Peso molecular (g/mol) | 366.84 |