Learn More
Dehidro Felodipina, TRC
Código de producto. 30133715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133715 1 mg 1 miligramo
30135229 5 mg 5 miligramos
30009061 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2296501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96382-71-7
Fórmula molecular C18 H17 Cl2 N O4
Peso molecular (g/mol) 382.24
Sinónimo Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate, Felodipine Imp. A (EP), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 4-(2,3-dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-, ethyl methyl ester (9CI), Dehydrofelodipine, H 152/37
Nombre IUPAC 5-O-etil 3-O-metil 4-(2,3-diclorofenilo)-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl Methyl 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethylpyridine-3,5-dicarboxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-5-25-18(23)14-10(3)21-9(2)13(17(22)24-4)15(14)11-7-6-8-12(19)16(11)20/h6-8H,5H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.0535
Porcentaje de pureza >95%