Learn More
Dehidroepiandrosterona, TRC
Código de producto. 30349525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349525 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30349525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229585100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydroisoandrosterone (DHEA)
CAS 53-43-0
Fórmula molecular C19 H28 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Androst-5-en-17-one, 3-hydroxy-, (3β)-, Androst-5-en-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), (3β)-3-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 17-Chetovis, 17-Hormoforin, 3β-Hydroxy-δ5-androsten-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-en-17-one, 3β-Hydroxyandrost-5-ene-17-one, 5,6-Dehydroisoandrosterone, 5,6-Didehydroisoandrosterone, 5-Androsten-3β-ol-17-one, 5-Dehydroepiandrosterone, Androst-5-ene-17-one-3β-ol, Androst-5-ene-3β-ol-17-one, Androstenolone, Astenile, DHA, DHEA, Deandros, Dehydro-epi-androsterone, Dehydroepiandrosterone, Dehydroisoandrosterone, Diandron, Diandrone, EM 760, GL 701, IM 28, Immunor, Intrarosa, NSC 9896, Prasterone, Psicosterone, Siscelar plus, trans-Dehydroandrosterone, δ5-Androsten-3β-ol-17-one
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-16,20H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 288.424
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.209