Learn More
Dehidro Clevidipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl (1-oxobutoxy)methyl Ester |
| CAS | 188649-48-1 |
| Fórmula molecular | C21 H21 Cl2 N O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(2,3-Dichlorophenyl)-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl (1-oxobutoxy)methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21Cl2NO6/c1-5-7-15(25)29-10-30-21(27)17-12(3)24-11(2)16(20(26)28-4)18(17)13-8-6-9-14(22)19(13)23/h6,8-9H,5,7,10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCCC(=O)OCOC(=O)c1c(C)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2cccc(Cl)c2Cl |
| Nombre IUPAC | 5-O-(butanoiloximetil) 3-O-metil 4-(2,3-diclorofenil)-2,6-dimetilpiridina-3,5-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 454.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.075 |