Learn More
Dehidrobenidipino, TRC
Código de producto. 30352721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30352721 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30352721 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229465250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Benidipine
CAS 118935-44-7
Fórmula molecular C28H29N3O6
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid 3-Methyl 5-[1-(Phenylmethyl)-3-piperidinyl] Ester, 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Methyl 1-(Phenylmethyl)-3-piperidinyl Ester, DH 124, 3-(1-Benzylpiperidin-3-yl) 5-Methyl 2,6-Dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES O=C(C1=C(C)N=C(C)C(C(OC)=O)=C1C2=CC([N+]([O-])=O)=CC=C2)OC3CN(CC4=CC=CC=C4)CCC3
Peso molecular (g/mol) 503.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.2056