Learn More
Dehidro Aripiprazol, TRC
Código de producto. 17962715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962715 25 mg 25 miligramos
17923625 5 mg 5 miligramos
17954665 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22915525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129722-25-4
Fórmula molecular C23 H25 Cl2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 446.37
Sinónimo 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one, Dehydroaripiprazole, Aripiprazole Related Compound G, Aripiprazole Imp E (EP), 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-2(1H)-quinolinone, DM 14857, OPC 14857, Dehydro Aripiprazole
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazina-1-il]butoxi]-1H-quinolina-2-una
SMILES Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Aripiprazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25Cl2N3O2/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29)
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.1324
Porcentaje de pureza >95%