Learn More
Cloruro de Aripiprazol Dehidro, TRC
Código de producto. 30007486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007486 25 mg 25 miligramos
17995015 2.5 mg 2.50 miligramo
17971395 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22915025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1008531-60-9
Fórmula molecular C23 H25 Cl2 N3 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 482.83
Sinónimo 2(1H)-Quinolinone, 7-[4-[4-(2,3-dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-, hydrochloride (1:1), Dehydro Aripiprazole hydrochloride, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)piperazin-1-yl]butoxy]quinolin-2(1H)-one hydrochloride, Dehydroaripiprazole hydrochloride, 7-[4-[4-(2,3-Dichlorophenyl)-1-piperazinyl]butoxy]-2(1H)-quinolinone hydrochloride
Nombre IUPAC 7-[4-[4-(2,3-diclorofenil)piperazina-1-il]butoxi]-1H-quinolina-2-una; Cloruro
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCN(CCCCOc3ccc4C=CC(=O)Nc4c3)CC2)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Aripiprazole Hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H25Cl2N3O2.ClH/c24-19-4-3-5-21(23(19)25)28-13-11-27(12-14-28)10-1-2-15-30-18-8-6-17-7-9-22(29)26-20(17)16-18;/h3-9,16H,1-2,10-15H2,(H,26,29);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.1091