Learn More
Fumarato de deshidroamlodipino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate |
| CAS | 2138811-33-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 H23 Cl N2 O5 . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Imp. D (EP) as Fumarate: 3-Ethyl 5-Methyl 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate Fumarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-but-2-enedioico; 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenil)-6-metilpiridina-3,5-dicarboxilato de 3-O-etilo y 5-O-metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 522.93 |
| Mostrar más |