Learn More
Besilato de Amlodipina Dehidro, TRC
Código de producto. 30135826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135826 100 mg 100 miligramos
30012410 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135826 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228940100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2733700-89-3
Fórmula molecular C20 23 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Peso molecular (g/mol) 565.04
Sinónimo 3-ethyl 5-methyl 2-((2-aminoethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-3,5-dicarboxylate, benzenesulfonate (1:1)
Nombre IUPAC ácido benzenosulfónico; O3-etil O5-metil 2-(2-aminoetoximetil)-4-(2-clorofenilo)-6-metil-piridina-3,5-dicarboxilato
SMILES CCOC(=O)c1c(COCCN)nc(C)c(C(=O)OC)c1c2ccccc2Cl.OS(=O)(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dehydro Amlodipine Besylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.1333