Learn More
Deguelin, MedChemExpress
Código de producto. 16485678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485678 10 mg 10 miligramos
16451847 50 mg 50 miligramos
16418377 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13425
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Deguelin, a naturally occurring rotenoid, acts as a chemopreventive agent by blocking multiple pathways like PI3K-Akt, IKK-NF-κB, and MAPK-mTOR-survivin-mediated apoptosis. Deguelin binding to Hsp90 leads to a decreased expression of numerous oncogenic proteins, including MEK1/2, Akt, HIF1α, COX-2, and NF-κB.
Deguelin, a naturally occurring rotenoid, acts as a chemopreventive agent by blocking multiple pathways like PI3K-Akt, IKK-NF-κB, and MAPK-mTOR-survivin-mediated apoptosis. Deguelin binding to Hsp90 leads to a decreased expression of numerous oncogenic proteins, including MEK1/2, Akt, HIF1α, COX-2, and NF-κB.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deguelin
CAS 522-17-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H22O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo (-)-Deguelin (-)-cis-Deguelin
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (253.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@]2([H])[C@](COC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)([H])OC4=C5C=CC(C)(C)OC5=CC=C14
Peso molecular (g/mol) 394.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease