Learn More
Degrasyn, MedChemExpress
Código de producto. 16491767
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16491767 50 mg 50 miligramos
16478297 5 mg 5 miligramos
16436146 100 mg 100 miligramos
16405608 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16491767
Marca: Medchem Express HY13264
MedChemExpress Degrasyn (WP1130) is a cell-permeable deubiquitinase (DUB) inhibitor, directly inhibiting DUB activity of USP9x, USP5, USP14, and UCH37. Degrasyn has been shown to downregulate the antiapoptotic proteins Bcr-Abl and JAK2.
Degrasyn (WP1130) is a cell-permeable deubiquitinase (DUB) inhibitor, directly inhibiting DUB activity of USP9x, USP5, USP14, and UCH37. Degrasyn has been shown to downregulate the antiapoptotic proteins Bcr-Abl and JAK2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Degrasyn
CAS 856243-80-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18BrN3O
Cantidad 50 mg
Sinónimo WP1130
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (260.23 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC=CC(/C=C(C(N[C@H](C2=CC=CC=C2)CCC)=O)\C#N)=N1
Peso molecular (g/mol) 384.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.27
Porcentaje de pureza 93.56%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease