Learn More
Deglucopiranosil etoxi etopósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-O-Demethyl-1-O-ethylepipodophyllotoxin |
| CAS | 102306-95-6 |
| Fórmula molecular | C23 H24 O8 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 9-ethoxy-5,8,8a,9-tetrahydro-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9β)]- (9CI), (5R,5aR,8aR,9S)-9-Ethoxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzod |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H24O8/c1-4-28-22-13-8-16-15(30-10-31-16)7-12(13)19(20-14(22)9-29-23(20)25)11-5-17(26-2)21(24)18(6-11)27-3/h5-8,14,19-20,22,24H,4,9-10H2,1-3H3/t14-,19+,20-,22+/m0/s1 |
| SMILES | CCO[C@H]1[C@H]2COC(=O)[C@@H]2[C@H](c3cc(OC)c(O)c(OC)c3)c4cc5OCOc5cc14 |
| Nombre IUPAC | (5S,5aR,8aR,9R)-5-etoxi-9-(4-hidroxi-3,5-dimetoxifenil)-5a,6,8a,9-tetrahidro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 428.432 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.147 |