Learn More
Degarelix Acetato Hidrato, TRC
Código de producto. 30374436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30374436 2.5 mg
30370191 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30374436 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4954662.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934246-14-7
Fórmula molecular C82H103ClN18O16 . xC2H4O2 . xH2O
Peso molecular (g/mol) 1692.3
Sinónimo N-acetyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-4-chloro-D-phenylalanyl-3-(3-pyridinyl)-D-alanyl-L-seryl-4-[[[(4S)-hexahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidinyl]carbonyl]amino]-L-phenylalanyl-4-[(aminocarbonyl)amino]-D-phenylalanyl-L-leucyl-N6-(1-methylethyl)-L-lysyl-L-prolyl-D-Alaninamide Acetate Hyrate
SMILES O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](Cc1ccc(NC(=O)N)cc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccc(NC(=O)[C@H]3CC(=O)NC(=O)N3)cc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](Cc4cccnc4)NC(=O)[C@@H](Cc5ccc(Cl)cc5)NC(=O)[C@@H](Cc6ccc7ccccc7c6)NC(=O)C)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(C)C)C(=O)N8CCC[C@H]8C(=O)N[C@H](C)C(=O)N.CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Degarelix Acetate Hydrate
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C82H103ClN18O16.C2H4O2/c1-45(2)35-60(72(107)92-59(16-9-10-33-87-46(3)4)80(115)101-34-12-17-68(101)79(114)88-47(5)70(84)105)93-74(109)63(38-51-23-30-58(31-24-51)91-81(85)116)95-76(111)64(39-50-21-28-57(29-22-50)90-71(106)66-42-69(104)100-82(117)99-66)97-78(113)67(44-102)98-77(112)65(41-53-13-11-32-86-43-53)96-75(110)62(37-49-19-26-56(83)27-20-49)94-73(108)61(89-48(6)103)40-52-18-25-54-14-7-8-15-55(54)36-52;1-2(3)4/h7-8,11,13-15,18-32,36,43,45-47,59-68,87,102H,9-10,12,16-17,33-35,37-42,44H2,1-6H3,(H2,84,105)(H,88,114)(H,89,103)(H,90,106)(H,92,107)(H,93,109)(H,94,108)(H,95,111)(H,96,110)(H,97,113)(H,98,112)(H3,85,91,116)(H2,99,100,104,117);1H3,(H,3,4)/t47-,59+,60+,61-,62-,63-,64+,65-,66+,67+,68+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1708.7805