Learn More
Cloruro de Defluoro Paroxetina, TRC
Código de producto. 30363988
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363988 100 mg 100 miligramos
30363165 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363988 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD229035100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1322626-23-2
Fórmula molecular C19 H22 Cl N O3
Peso molecular (g/mol) 347.84
Sinónimo 3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenyl-piperidine Hydrochloride, USP Paroxetine Related Compound B
Nombre IUPAC (3S)-3-(1,3-benzodioxol-5-iloximetil)-4-fenilpiperidina
SMILES [C@@H]1(COC2=CC=C(OCO3)C3=C2)CNCC[C@H]1C4=CC=CC=C4.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Defluoro Paroxetine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO3/c1-2-4-14(5-3-1)17-8-9-20-11-15(17)12-21-16-6-7-18-19(10-16)23-13-22-18/h1-7,10,15,17,20H,8-9,11-13H2/t15-,17?/m0/s1