Learn More
Defluoro Nebivolol (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desfluoro Nebivolol |
| CAS | 129101-34-4 |
| Fórmula molecular | C22 H26 F N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α-[[[2-(3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]methyl]-6-fluoro-3,4-dihydro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26FNO4/c23-16-7-10-20-15(11-16)6-9-22(28-20)18(26)13-24-12-17(25)21-8-5-14-3-1-2-4-19(14)27-21/h1-4,7,10-11,17-18,21-22,24-26H,5-6,8-9,12-13H2 |
| SMILES | OC(CNCC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)C3CCc4ccccc4O3 |
| Nombre IUPAC | 1-(3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)-2-hidroxietil]amino]etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 387.4445 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 387.1846 |