Learn More
Clorhidrato de defluoro N-bencil paroxetina, TRC
Código de producto. 30351544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30351544 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30351544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22905525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Defluoro N-Benzyl Paroxetine Hydrochloride
CAS 105813-39-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C26H28ClNO3
Cantidad 25 mg
Sinónimo trans-(-)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-phenyl-1-(phenylmethyl)piperidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27NO3.ClH/c1-3-7-20(8-4-1)16-27-14-13-24(21-9-5-2-6-10-21)22(17-27)18-28-23-11-12-25-26(15-23)30-19-29-25;/h1-12,15,22,24H,13-14,16-19H2;1H/t22-,24-;/m0./s1
SMILES C1CN(C[C@H]([C@@H]1C2=CC=CC=C2)COC3=CC4=C(C=C3)OCO4)CC5=CC=CC=C5.Cl
Peso molecular (g/mol) 437.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1758
Porcentaje de pureza >95