Learn More
Defluoro-MDV 3100 (Defluoro-enzalutamida), TRC
Código de producto. 30353695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353695 25 mg 25 miligramos
30351258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22859025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 915087-16-0
Fórmula molecular C21H17F3N4O2S
Peso molecular (g/mol) 446.45
Sinónimo 4-[3-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxo-1-imidazolidinyl]-N-methylbenzamide, 4-[3-(4-Cyano-3-trifluoromethylphenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl]-N-methylbenzamide
Nombre IUPAC 4-[3-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenilo]-5,5-dimetil-4-oxo-2-sulfanilideneimidazolidina-1-il]-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)c1ccc(cc1)N2C(=S)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C#N)c(c3)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Defluoro-MDV 3100 (Defluoro-enzalutamide)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H17F3N4O2S/c1-20(2)18(30)27(15-9-6-13(11-25)16(10-15)21(22,23)24)19(31)28(20)14-7-4-12(5-8-14)17(29)26-3/h4-10H,1-3H3,(H,26,29)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.