Learn More
Defluoro Linezolid, TRC
Código de producto. 30136787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136787 10 mg 10 miligramos
30005301 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22880010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556801-15-1
Fórmula molecular C16H21N3O4
Peso molecular (g/mol) 319.36
Sinónimo Acetamide, N-[[(5S)-3-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-, Desfluorolinezolid
Nombre IUPAC N-[[(5S)-3-(4-morfolina 4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metilacetamida
SMILES CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Defluoro Linezolid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N3O4/c1-12(20)17-10-15-11-19(16(21)23-15)14-4-2-13(3-5-14)18-6-8-22-9-7-18/h2-5,15H,6-11H2,1H3,(H,17,20)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.153
Porcentaje de pureza >95%