Learn More
Defluoro-linezolid-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Defluoro Linezolid-d3 |
| CAS | 1795786-92-3 |
| Fórmula molecular | C16H18D3N3O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-[[(5S)-3-[4-(4-Morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21N3O4/c1-12(20)17-10-15-11-19(16(21)23-15)14-4-2-13(3-5-14)18-6-8-22-9-7-18/h2-5,15H,6-11H2,1H3,(H,17,20)/t15-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3 |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-N-[[(5S)-3-(4-morfolin-4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 322.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.172 |