Learn More
Defluorohidroxi AM-694, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite |
| CAS | 335160-94-6 |
| Fórmula molecular | C20H20INO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Methanone, [1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)-, [1-(5-Hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone, AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl), Defluoro Hydroxy AM-694, [1-(5-Hydroxypentyl)indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20INO2/c21-18-10-4-2-9-16(18)20(24)17-14-22(12-6-1-7-13-23)19-11-5-3-8-15(17)19/h2-5,8-11,14,23H,1,6-7,12-13H2 |
| SMILES | OCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | [1-(5-hidroxipentil)indol-3-il]-(2-yodofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 433.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.0539 |