Learn More
Defluorohidroxi AM-694, TRC
Código de producto. 30354239
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30354239 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30354239 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22873010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite
CAS 335160-94-6
Fórmula molecular C20H20INO2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Methanone, [1-(5-hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)-, [1-(5-Hydroxypentyl)-1H-indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone, AM694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl) metabolite, AM-694 N-(5-hydroxypentyl), Defluoro Hydroxy AM-694, [1-(5-Hydroxypentyl)indol-3-yl](2-iodophenyl)methanone
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20INO2/c21-18-10-4-2-9-16(18)20(24)17-14-22(12-6-1-7-13-23)19-11-5-3-8-15(17)19/h2-5,8-11,14,23H,1,6-7,12-13H2
SMILES OCCCCCn1cc(C(=O)c2ccccc2I)c3ccccc13
Nombre IUPAC [1-(5-hidroxipentil)indol-3-il]-(2-yodofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 433.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.0539