Learn More
Dihidrocloruro de Defluoro Flunarizina, TRC
Código de producto. 30364546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364546 500 mg 500 miligramos
30363986 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30364546 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228700500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27064-96-6
Fórmula molecular C26 H27 F N2 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 459.43
Sinónimo Piperazine, 1-[(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-4-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[(4-fluorophenyl)phenylmethyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-cinnamyl-4-(p-fluoro-α-phenylbenzyl)-, dihydrochloride (8CI), 1-[(RS)-(4-Fluorophenyl)phenylmethyl]-4-[(2EZ)-3-phenylprop-2-enyl]piperazine dihydrochloride, (EZ)-Defluoro-flunarizine dihydrochloride
Nombre IUPAC 1-[(4-fluorofenil)-fenilmetil]-4-(3-fenilprop-2-enil)piperazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC=Cc3ccccc3)CC2)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Defluoro Flunarizine dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H27FN2.2ClH/c27-25-15-13-24(14-16-25)26(23-11-5-2-6-12-23)29-20-18-28(19-21-29)17-7-10-22-8-3-1-4-9-22;;/h1-16,26H,17-21H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.1692