Learn More
Sal de calcio con atorvastatina de defluoro, TRC
Código de producto. 30008410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008410 50 mg 50 miligramos
30008139 100 mg 100 miligramos
30005141 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28987550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 433289-83-9
Fórmula molecular 2 C33 H35 N2 O5 . Ca
Peso molecular (g/mol) 1119.36
Sinónimo 1H-Pyrrole-1-heptanoic acid, β,δ-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-4,5-diphenyl-3-[(phenylamino)carbonyl]-, calcium salt (2:1), (βR,δR)-, Desfluoroatorvastatin Calcium Salt
Nombre IUPAC calcio; (3R,5R)-7-[2,3-difenil-4-(fenilcarbamoilo)-5-propano-2-ilpirol-1-il]-3,5-dihidroxiheptanoato
SMILES [Ca+2].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccccc4)n1CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].CC(C)c5c(C(=O)Nc6ccccc6)c(c7ccccc7)c(c8ccccc8)n5CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3R,5R)-7-[3-(phenylcarbamoyl)-2-isopropyl-4,5-diphenyl-1H-pyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptanoic acid calcium salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C33H36N2O5.Ca/c2*1-22(2)31-30(33(40)34-25-16-10-5-11-17-25)29(23-12-6-3-7-13-23)32(24-14-8-4-9-15-24)35(31)19-18-26(36)20-27(37)21-28(38)39;/h2*3-17,22,26-27,36-37H,18-21H2,1-2H3,(H,34,40)(H,38,39);/q;;+2/p-2/t2*26-,27-;/m11./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1118.4718