Learn More
Defluoro Atorvastatin Acetonide tert-butílico éster, TRC
Código de producto. 30350448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350448 5 mg 5 miligramos
30366566 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350448 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2290005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1105067-91-1
Fórmula molecular C40H48N2O5
Peso molecular (g/mol) 636.82
Sinónimo (4R,6R)-2,2-Dimethyl-6-[2-[2-(1-methylethyl)-4,5-diphenyl-3-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]ethyl]-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Nombre IUPAC tert-butil 2-[(4R,6R)-6-[2-[2,3-difenil-4-(fenilcarbamoilo)-5-propano-2-ilpirrrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato
SMILES CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccccc4)n1CC[C@@H]5C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Defluoro Atorvastatin Acetonide tert-Butyl Ester
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C40H48N2O5/c1-27(2)36-35(38(44)41-30-21-15-10-16-22-30)34(28-17-11-8-12-18-28)37(29-19-13-9-14-20-29)42(36)24-23-31-25-32(46-40(6,7)45-31)26-33(43)47-39(3,4)5/h8-22,27,31-32H,23-26H2,1-7H3,(H,41,44)/t31-,32-/m1/s1