Learn More
Clorocloro-6-clorocloro-Norfloxacina Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30011439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011439 25 mg 25 miligramos
30009597 5 mg 5 miligramos
30005193 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22853525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67681-86-1
Fórmula molecular C16 H18 Cl N3 O3 . H Cl
Peso molecular (g/mol) 372.25
Sinónimo 6-Chloro-1-ethyl-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, hydrochloride-3-quinolinecarboxylic Acid, Norfloxacin impurity F
Nombre IUPAC ácido 6-cloro-1-etil-4-oxo-7-piperazina-1-il-quinolina-3-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(Cl)c(cc12)N3CCNCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Defluoro-6-chloro Norfloxacin hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18ClN3O3.ClH/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20;/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0803