Learn More
Gibco™ SFM de queratinocito definido (1X)
Código de producto. 11510366 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11510366 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11510366 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10744019
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos definidos (1X)
Defined Keratinocyte SFM is a serum-free defined medium optimized for the isolation and expansion of human keratinocytes without the need for bovine pituitary extract (BPE) supplementation or the use of fibroblast feeder layers.
El medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos definidos es un medio sin suero optimizado para el aislamiento y la expansión de queratinocitos humanos sin necesidad de suplementos de extracto de pituitaria bovina (BPE) o el uso de capas de alimentación de fibroblastos (1,2). La actividad potenciadora del crecimiento del BPE se ha sustituido con la inclusión de agentes potenciadores del crecimiento que mejoran el rendimiento del producto uniforme. Estos agentes potenciadores del crecimiento también mantienen la morfología, los marcadores fisiológicos y el crecimiento de la célula. El medio se ha formulado para inhibir la proliferación de fibroblastos y tiene una baja concentración de calcio (<0,1 mm), lo que permite el aislamiento y cultivo de poblaciones muy enriquecidas de queratinocitos indiferenciados.
Nota:
Esta formulación contiene algunos componentes de origen humano y animal.
Nota:
Se ha enviado a la FDA un archivo maestro SFM de queratinocitos definido. Para obtener un permiso para hacer una referencia cruzada al archivo principal, es necesario contactar con los servicios de asistencia técnica o su representante de ventas local. El medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos definidos consta de un medio líquido basal y suplemento congelado que se añade en el momento de su uso. El medio complementado en su totalidad tiene una duración de 10 semanas en condiciones normales de uso. El rendimiento del producto se ha confirmado mediante la evaluación del crecimiento de queratinocitos humanos primarios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células de queratinocitos, células epiteliales
Clasificación Sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Kit
Serum Level Sin suero
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento • 500 mL medio basal de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos definidos. Almacenar en el refrigerador (2-8°C) y proteger de la luz.
• 1 mL de suplemento de crecimiento del medio de cultivo sin suero (SFM) de queratinocitos definidos. Almacenar en el congelador (de -5 a -20°C) y proteger de la luz.
Medio completo: almacenar en el refrigerador (2-8°C) y proteger de la luz.
Culture Type Cultivo de células de mamíferos