Learn More
Desferoxamina mesilato, TRC
Código de producto. 30133850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133850 250 mg 250 miligramos
30134359 25 mg 25 miligramos
17947814 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133850 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228980250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138-14-7
Fórmula molecular C25 H48 N6 O8 . C H4 O3 S
Peso molecular (g/mol) 656.79
Sinónimo Butanediamide, N4-[5-[[4-[[5-(acetylhydroxyamino)pentyl]amino]-1,4-dioxobutyl]hydroxyamino]pentyl]-N1-(5-aminopentyl)-N1-hydroxy-, methanesulfonate (1:1), Deferoxamine mesilate, N'-[5-[[4-[[5-(Acetylhydroxyamino)pentyl]amino]-4-oxobutanoyl]hydroxyamino]pentyl]-N-(5-aminopentyl)-N-hydroxybutanediamide methanesulfonate, Butanediamide, N'-[5-[[4-[[5-(acetylhydroxyamino)pentyl]amino]-1,4-dioxobutyl]hydroxyamino]pentyl]-N-(5-aminopentyl)-N-hydroxy-, monomethanesulfonate (salt), Propionohydroxamic acid, N-[5-[3-[(5-aminopentyl)hydroxycarbamoyl]propionamido]pentyl]-3-[[5-(N-hydroxyacetamido)pentyl]carbamoyl]-, methanesulfonate, Propionohydroxamic acid, N-[5-[3-[(5-aminopentyl)hydroxycarbamoyl]propionamido]pentyl]-3-[[5-(N-hydroxyacetamido)pentyl]carbamoyl]-, monomethanesulfonate (salt), Ba 33112, DFOM, DFX mesylate, Deferoxamine B mesylate, Deferoxamine mesylate, Deferoxamine methanesulfonate, Deferrioxamine B methanesulfonate, Deferrioxamine methanesulfonate, Desferal, Desferal mesylate, Desferrioxamine B mesylate, Desferrioxamine B methanesulfonate, Desferrioxamine mesylate, Desferrioxamine methanesulfonate, NSC 644468
Nombre IUPAC N-[5-[[4-[5-[acetil(hidroxi)amino]pentilamino-4-oxobutanoil]-hidroxiamino]pentilo]-N'-(5-aminopentilo)-N'-hidroxibutanandimida; Ácido metanosulfónico
SMILES CC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCNC(=O)CCC(=O)N(O)CCCCCN.CS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deferoxamine mesilate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H48N6O8.CH4O3S/c1-21(32)29(37)18-9-3-6-16-27-22(33)12-14-25(36)31(39)20-10-4-7-17-28-23(34)11-13-24(35)30(38)19-8-2-5-15-26;1-5(2,3)4/h37-39H,2-20,26H2,1H3,(H,27,33)(H,28,34);1H3,(H,2,3,4)
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.3415