Learn More
Thermo Scientific Chemicals Mesilato de deferoxamina, 95 %
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Deferoxamine mesylate |
| CAS | 138-14-7 |
| Punto de fusión | 148°C to 149°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C25H48N6O8·CH4O3S |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Colorless to light brown-yellow |
| Clave InChI | IDDIJAWJANBQLJ-UHFFFAOYSA-N |
| Peso molecular (g/mol) | 656.79 |
| Vis mere |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.