Learn More
Tocris Bioscience™ Deferoxamine mesylate
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18764729
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18764729 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18764729 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5764/50
Iron chelator; also hypoxia mimetic
Deferoxamine mesylate is an iron chelator. Also hypoxia mimetic and inhibitor of ferroptosis. Has neuroprotective effects in animal models of stroke, traumatic brain injury and neurodegenerative diseases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N4-[5-[[4-[[5-(Acetylhydroxyamino)pentyl]amino-1,4-dioxobutyl]hydroxyamino]pentyl]-N1-(5-aminopentyl)-N1-hydroxybutanediamide methanesulfonate
CAS 138-14-7
Cantidad 50 mg
Objetivo Buffers, Chelators and Reagents
Fórmula molecular C25H48N6O8.CH4O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 656.79