Learn More
Deferasirox, TRC
Código de producto. 30135552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135552 100 mg 100 miligramos
30012569 10 mg 10 miligramos
30008003 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228650100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201530-41-8
Fórmula molecular C21 H15 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 373.36
Sinónimo Benzoic acid, 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-, 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid, 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic acid, Asunra, Deferasirox, Exjade, ICL 670, ICL 670A, Jadenu
Nombre IUPAC 4-[3,5-bis(2-hidroxifenil)-1,2,4-triazol 1-il]ácido benzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deferasirox
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,25-26H,(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1063