Learn More
Deferasirox Éster Metígeno, TRC
Código de producto. 30136627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136627 250 mg 250 miligramos
30138449 100 mg 100 miligramos
30009943 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136627 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD228675250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1266741-05-2
Fórmula molecular C22 H17 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 387.39
Sinónimo Benzoic acid, 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-, methyl ester, Deferasirox Methyl Ester, Methyl 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoate
Nombre IUPAC Benzoato de metil 4-[3,5-bis(2-hidroxifenil)-1,2,4-triazol 1-il]benzoato
SMILES COC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deferasirox Methyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17N3O4/c1-29-22(28)14-10-12-15(13-11-14)25-21(17-7-3-5-9-19(17)27)23-20(24-25)16-6-2-4-8-18(16)26/h2-13,26-27H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.1219
Porcentaje de pureza >95%