Learn More
Deferasirox, MedChemExpress
Código de producto. 16483566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483566 25 mg 25 miligramos
16479807 5 mg 5 miligramos
16453317 50 mg 50 miligramos
16427256 100 mg 100 miligramos
16417308 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17359
MedChemExpress Deferasirox (ICL 670) is an orally available iron chelator used for the management of transfusional iron overload.
Deferasirox (ICL 670) is an orally available iron chelator used for the management of transfusional iron overload.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deferasirox
CAS 201530-41-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H15N3O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo ICL 670
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.84 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(N2N=C(C3=CC=CC=C3O)N=C2C4=CC=CC=C4O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 373.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.36
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death