Learn More
Impureza F de deferasirox, TRC
Código de producto. 30363192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30363192 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30363192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2286950.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Bis[3-[1-(4-Carboxyphenyl)-5-(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]-4-hydroxyphenyl] Sulfoxide
CAS 1688656-84-9
Fórmula molecular C42 H28 N6 O9 S
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo Deferasirox Impurity F, Bis[3-[1-(4-Carboxyphenyl)-5-(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]-4-hydroxyphenyl] Sulfoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C42H28N6O9S/c49-33-7-3-1-5-29(33)39-43-37(45-47(39)25-13-9-23(10-14-25)41(53)54)31-21-27(17-19-35(31)51)58(57)28-18-20-36(52)32(22-28)38-44-40(30-6-2-4-8-34(30)50)48(46-38)26-15-11-24(12-16-26)42(55)56/h1-22,49-52H,(H,53,54)(H,55,56)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4cc(ccc4O)S(=O)c5ccc(O)c(c5)c6nc(c7ccccc7O)n(n6)c8ccc(cc8)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 4-[3-[5-[3-[1-(4-carboxifenil)-5-(2-hidroxifenil)-1,2,4-triazol-3-il]-4-hidroxifenil]sulfinil-2-hidroxifenil]-5-(2-hidroxifenil)-1,2,4-triazol-1-il]benzoico
Peso molecular (g/mol) 792.771
Formula Weight (peso de la fórmula) 792.164
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.