Learn More
Impureza F de deferasirox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bis[3-[1-(4-Carboxyphenyl)-5-(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]-4-hydroxyphenyl] Sulfoxide |
| CAS | 1688656-84-9 |
| Fórmula molecular | C42 H28 N6 O9 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Deferasirox Impurity F, Bis[3-[1-(4-Carboxyphenyl)-5-(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-3-yl]-4-hydroxyphenyl] Sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H28N6O9S/c49-33-7-3-1-5-29(33)39-43-37(45-47(39)25-13-9-23(10-14-25)41(53)54)31-21-27(17-19-35(31)51)58(57)28-18-20-36(52)32(22-28)38-44-40(30-6-2-4-8-34(30)50)48(46-38)26-15-11-24(12-16-26)42(55)56/h1-22,49-52H,(H,53,54)(H,55,56) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4cc(ccc4O)S(=O)c5ccc(O)c(c5)c6nc(c7ccccc7O)n(n6)c8ccc(cc8)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[3-[5-[3-[1-(4-carboxifenil)-5-(2-hidroxifenil)-1,2,4-triazol-3-il]-4-hidroxifenil]sulfinil-2-hidroxifenil]-5-(2-hidroxifenil)-1,2,4-triazol-1-il]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 792.771 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 792.164 |