Learn More
Ferrato de deferasirox (III) Complejo tripotásico Hidrato de metanoato, TRC
Código de producto. 30351262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30351262 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30351262 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22867050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deferasirox Ferrate(III) Tripotassium Complex Methanoate Hydrate
CAS 554445-58-8
Fórmula molecular C44H36FeK3N6O12
Cantidad 50 mg
Sinónimo (OC-6-22')-Bis[4-[3,5-bis[2-(hydroxy-kO)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl-kN4]benzoato(3-)]ferrate(3-) Tripotassium Methanoate Hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H15N3O4.Fe/c2*25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28;/h2*1-12,25-26H,(H,27,28);/q;;+4/p-6
SMILES CO.CO.C1=C/C(=C/2\NN(/C(=C\3/C(=O)C=CC=C3)/N2)C4=CC=C(C=C4)C(=O)[O-])/C(=O)C=C1.C1=C/C(=C/2\NN(/C(=C\3/C(=O)C=CC=C3)/N2)C4=CC=C(C=C4)C(=O)[O-])/C(=O)C=C1.O.O.[K+].[K+].[K+].[Fe]
Nombre IUPAC 4-[3,5-bis(2-oxidofenil)-1,2,4-triazol-1-il]benzoato;hierro(4+)
Peso molecular (g/mol) 1013.93