Learn More
Deferasirox (Fe3+ chelate), MedChemExpress
Código de producto. 16497116
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497116 100 mg 100 miligramos
16493117 50 mg 50 miligramos
16457078 10 mg 10 miligramos
16409627 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497116 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16564
MedChemExpress Deferasirox Fe3+ Chelate is an iron chelating agent extracted from patent WO2003053986.
Deferasirox Fe3+ Chelate is an iron chelating agent extracted from patent WO2003053986.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deferasirox (Fe3+ chelate)
Forma física Solid
CAS 554435-83-5
Color Black
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H12FeN3O4
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (117.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([O-])C1=CC=C(N2N=C3[N]4=C2C5=CC=CC=C5[O-][Fe+3]4[O-]C6=CC=CC=C63)C=C1
Peso molecular (g/mol) 426.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.18
Porcentaje de pureza 98.0%