Learn More
Éster etílico de deferasirox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Deferasirox Ethyl Ester |
| CAS | 201530-79-2 |
| Fórmula molecular | C23 H19 N3 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-, ethyl ester, Ethyl 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoate, Deferasirox Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H19N3O4/c1-2-30-23(29)15-11-13-16(14-12-15)26-22(18-8-4-6-10-20(18)28)24-21(25-26)17-7-3-5-9-19(17)27/h3-14,27-28H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(cc1)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O |
| Nombre IUPAC | 4-[3,5-bis(2-hidroxifenil)-1,2,4-triazol-1-il]benzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 401.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 401.1376 |