Learn More
Deferasirox-d4, TRC
Código de producto. 30358712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30358712 10 mg 10 miligramos
30357999 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30358712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22865210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1133425-75-8
Fórmula molecular C21 2H4 H11 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 377.39
Sinónimo Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-[3,5-bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-, 4-[3,5-Bis(2-hydroxyphenyl)-1H-1,2,4-triazol-1-yl]benzoic-2,3,5,6-d4 acid
Nombre IUPAC 4-[3,5-bis(2-hidroxifenil)-1,2,4-triazol 1-il]-2,3,5,6-ácido tetradeuteriobenzoico
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)O)n2nc(nc2c3ccccc3O)c4ccccc4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Deferasirox-d4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H15N3O4/c25-17-7-3-1-5-15(17)19-22-20(16-6-2-4-8-18(16)26)24(23-19)14-11-9-13(10-12-14)21(27)28/h1-12,25-26H,(H,27,28)/i9D,10D,11D,12D
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.1314