Description
- Ideal para múltiples aplicaciones, incluyendo producción, envasado, inventario y envío.
- Equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
- El indicador guía al usuario con indicaciones en pantalla.
- Fabricación robusta para soportar entornos industriales hostiles.
- Múltiples modos de aplicación y gran capacidad de almacenamiento.
- Múltiples opciones de conectividad para una cómoda transferencia y almacenamiento de datos.
Specifications
Specifications
| Duración de la batería | 20 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | RS232 (incluido), 2º RS232/RS485/USB (disponible como accesorio), host USB (disponible como accesorio), WiFi/Bluetooth (disponible como accesorio), Ethernet (disponible como accesorio) |
| Estructura | Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes |
| Capacidad | 30 kg, 60 kg |
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD matricial con retroiluminación LED blanca |
| Legibilidad | 2,000000 g, 5,000000 g |
| Incluye | Fuente de alimentación de CA, RS232 |
| Material | Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes |
| Modelo | D52XW60WQDL7-EU |
| Dimensiones (L x An) | 570,00 x 400,00 mm |
| Show More |