Descripción
- Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
- Construcción duradera con plataforma, marco, celda de carga IP67 e indicador IP68 de acero inoxidable.
- Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
- Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50 000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
- Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
Especificaciones
Especificaciones
| Duración de la batería | 20 horas con batería recargable |
| Tipo de conexión | Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con |
| Estructura | Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes |
| Capacidad | 150,00 kg, 300,00 kg |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Legibilidad | 50,000000 g, 100,000000 g |
| Modelo | D52XW300WQDV8-M |
| Clase de protección | Indicador IP68 de acero inoxidable, célula de carga IP67 |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De -10 °C a +40 °C |
| Modos de pesaje | Gramo, kilogramo, toneladas métricas |
| Mostrar más |