Learn More
OHAUS™ Báscula de sobremesa Defender™ 5000 Washdown - D52, modelos TD52XW QL
Código de producto. 15938575 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
D52XW15WQDL7-EU
D52XW15WQDL7-M
D52XW15WQL7-EU
D52XW15WQL7-M
D52XW30WQDL7-EU
D52XW30WQDL7-M
D52XW30WQL7-EU
D52XW30WQL7-M
D52XW60WQDL7-M
D52XW60WQL7-EU
D52XW60WQL7-M
Tamaño de la unidad:
1 unidad
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15938575 D52XW15WQDL7-M 1 unidad
15998485 D52XW30WQDL7-EU 1 unidad
15948575 D52XW30WQDL7-M 1 unidad
15948645 D52XW15WQL7-M 1 unidad
15958575 D52XW60WQDL7-M 1 unidad
15958645 D52XW30WQL7-M 1 unidad
15968615 D52XW15WQL7-EU 1 unidad
15968645 D52XW60WQL7-M 1 unidad
15978615 D52XW30WQL7-EU 1 unidad
15988485 D52XW15WQDL7-EU 1 unidad
15988615 D52XW60WQL7-EU 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15938575 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30461568
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00€
    1348.57€ / paquete de 1
    Ahorro 456.43€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
La báscula de sobremesa multifuncional OHAUS™ de la serie Defender™ 5000 es ideal para una gran variedad de aplicaciones. De fabricación robusta y equipada con funciones avanzadas como salida de impresión de máxima configurabilidad, salida de datos GMP/GLP, gestión de biblioteca/usuario y múltiples opciones de conectividad.
  • Modelo intuitivo con un teclado fácil de usar, gran pantalla retroiluminada y mensajes en pantalla de texto sin formato que le guiarán durante el manejo.
  • Construcción duradera con plataforma de acero inoxidable, marco, celda de carga IP67 e indicador IP68.
  • Defender cumple los requisitos NTEP/Measurement Canada o las homologaciones de tipo OIML/EC (según la región).
  • Incluye modos industriales habituales y admite una biblioteca de 50 000 elementos con 1000 perfiles de usuario para facilitar la gestión de datos.
  • Incluye GMP/GLP con fecha/hora para la trazabilidad de los resultados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Duración de la batería 20 horas con batería recargable
Tipo de conexión Puertos de comunicación de fácil acceso que incluyen RS232 y ranura Micro SD (incluida), segundo RS232/RS485/dispositivo USD, Ethernet y WiFi/Bluetooth, E/S discreta y salida analógica (se venden por separado como accesorios); salida de datos GLP/GMP con
Estructura Plataforma y bastidor de acero inoxidable de grado 304, indicador de acero inoxidable IP68, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes
Capacidad 6,00 kg, 15,00 kg
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 2,000000 g, 5,000000 g
Modelo D52XW15WQDL7-M
Clase de protección Indicador IP68 de acero inoxidable, célula de carga IP67
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Modos de pesaje Gramo, kilogramo, toneladas métricas
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 570 x 400 x 934 mm
Peso (métrico) 19,700 kg