Learn More
OHAUS™ Base de la serie Defender™ 5000 W
Código de producto. 15998535 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
15,00 kg
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modelo:
D150WQDV
D150WQDX
D150WQV
D150WQX
D150WTDV
D15WQDL
D15WQDR
D15WQL
D15WQR
D300WQDV
D300WTDV
D30WQDL
D30WQL
D600WTDV
D60WQDL
D60WQDV
D60WQDX
D60WQL
D60WQV
D60WQX
D6WQDR
Tamaño de la unidad:
1 unidad
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo Tamaño de la unidad
15998535 30,00 kg D30WQL 1 unidad
15908415 3,00 kg, 6,00 kg D6WQDR 1 unidad
15908425 30,00 kg, 60,00 kg D60WQDX 1 unidad
15908545 60,00 kg D60WQL 1 unidad
15918415 6,00 kg, 15,00 kg D15WQDR 1 unidad
15918425 60,00 kg, 150,00 kg D150WQDX 1 unidad
15918435 60,00 kg, 150,00 kg D150WTDV 1 unidad
15918545 60,00 kg D60WQX 1 unidad
15928435 150,00 kg, 300,00 kg D300WTDV 1 unidad
15938435 300,00 kg, 600,00 kg D600WTDV 1 unidad
15958415 6,00 kg, 15,00 kg D15WQDL 1 unidad
15958425 30,00 kg, 60,00 kg D60WQDV 1 unidad
15968415 15,00 kg, 30,00 kg D30WQDL 1 unidad
15968425 60,00 kg, 150,00 kg D150WQDV 1 unidad
15968605 150,00 kg D150WQX 1 unidad
15978415 30,00 kg, 60,00 kg D60WQDL 1 unidad
15978425 150,00 kg, 300,00 kg D300WQDV 1 unidad
15978535 15,00 kg D15WQR 1 unidad
15978605 60,00 kg D60WQV 1 unidad
15988535 15,00 kg D15WQL 1 unidad
15988605 150,00 kg D150WQV 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 15998535 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30454673
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00€
    854.84€ / paquete de 1
    Ahorro 320.16€
    27% Descuento
En stock
La base de la serie Defender™ 5000 W OHAUS™ ofrece durabilidad para aplicaciones industriales exigentes. La serie W cuenta con células de carga de punto único con protección frente a humedad, fabricación en acero inoxidable, patas de goma ajustables antideslizantes, platos de báscula de acero inoxidable extraíbles y burbujas de nivelación integradas.
  • La serie W cuenta con una plataforma de acero inoxidable, bastidor y célula de carga IP67 para soportar entornos industriales hostiles.
  • Las bases Defender 5000 están equipadas con un cable EasyConnect, que permite la configuración instantánea con indicadores Defender 5000 (TD52), acelerando así la instalación.
  • Las bases Defender 5000 cuentan con certificación NTEP y están aprobadas por Measurement Canada.
  • Estas bases también cuentan con homologación tipo OIML y EC, lo que las hace ideales para uso comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estructura Plataforma de acero inoxidable de grado 304, bastidor de acero inoxidable, célula de carga IP67, patas de goma ajustables antideslizantes, indicador de nivel
Capacidad 30,00 kg
Legibilidad 2,000000 g
Modelo D30WQL
Clase de protección IP67
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 428 x 400 x 120 mm
Peso (métrico) 8,600 kg