Learn More
Ohaus™ Plataforma Defender 5000 de la serie VF de montaje en el suelo y en foso
Código de producto. 15184643 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad: 600kg
Código de producto.
15184643 Capacidad: 600kg
1 options
Código de producto. 15184643 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30078073
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las balanzas OHAUS Explorer de alta capacidad proporcionan una funcionalidad sin igual en una gama de balanzas de alto rendimiento y alta capacidad como ninguna otra del mercado. Esta balanza inteligente e intuitiva simplifica incluso las mediciones más complejas de alta capacidad del laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración AutoCal™ - Automático
Tipo de conexión Ethernet (disponible como accesorio)RS232 (incluido)USB (incluido)
Descripción Balanza Electrónica, EX24001-EU
Tipo de pantalla Pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0,100000 g
Idiomas Alemán, chino, coreano, francés, inglés (US), italiano, japonés, polaco, portugués (BR), español (MX)
Linealidad 0,200000 g
Material Acero dulce, pintado en negro
Modelo VFP-E60051PM
Repetibilidad 0,100000 g
Tiempo de estabilización 1,000 s
Tipo Plataforma de montaje en el suelo y en el foso de la serie Defender 5000 VF
Modos de pesaje kg, g, lb, oz, lb:oz, t, custom
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 443,00 x 377,00 x 120,000 mm
Longitud (imperial) 17,44 in
Longitud (métrico) 443,00 mm
Anchura (imperial) 14,90 in
Anchura (métrico) 377,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 311,000 mm
Altura (imperial) 4,70 in
Altura (métrico) 120,000 mm
Fondo (imperial) 17,44 in
Fondo (métrico) 443,00 mm
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz