Learn More
OHAUS™ Base de la serie Defender™ 5000 R
Código de producto. 15908435 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
15,00 kg, 30,00 kg
150,00 kg, 300,00 kg
3,00 kg, 6,00 kg
30,00 kg, 60,00 kg
300,00 kg, 600,00 kg
6,00 kg, 15,00 kg
60,00 kg, 150,00 kg
Modelo:
D150RQDV
D150RQDX
D150RTDV
D15RQDL
D15RQDR
D300RQDV
D300RTDV
D30RQDL
D600RTDV
D60RQDL
D60RQDV
D60RQDX
D6RQDR
Tamaño de la unidad:
1 unidad
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Modelo unitSize
15908435 300,00 kg, 600,00 kg D600RTDV 1 unidad
15928415 6,00 kg, 15,00 kg D15RQDL 1 unidad
15928425 30,00 kg, 60,00 kg D60RQDV 1 unidad
15938415 15,00 kg, 30,00 kg D30RQDL 1 unidad
15938425 60,00 kg, 150,00 kg D150RQDV 1 unidad
15948415 30,00 kg, 60,00 kg D60RQDL 1 unidad
15948425 150,00 kg, 300,00 kg D300RQDV 1 unidad
15988405 3,00 kg, 6,00 kg D6RQDR 1 unidad
15988415 30,00 kg, 60,00 kg D60RQDX 1 unidad
15988425 60,00 kg, 150,00 kg D150RTDV 1 unidad
15998405 6,00 kg, 15,00 kg D15RQDR 1 unidad
15998415 60,00 kg, 150,00 kg D150RQDX 1 unidad
15998425 150,00 kg, 300,00 kg D300RTDV 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15908435 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30419624
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La base de la serie Defender™ 5000 R OHAUS™ ofrece durabilidad para aplicaciones industriales exigentes. La serie R cuenta con células de carga de punto único con protección frente a humedad, fabricación en acero con revestimiento en polvo, patas de goma ajustables antideslizantes, platos de báscula de acero inoxidable extraíbles y burbujas de nivelación.
  • La serie R cuenta con una plataforma de acero inoxidable, bastidor de acero con revestimiento en polvo y célula de carga aluminio para soportar entornos industriales hostiles.
  • Las bases Defender 5000 están equipadas con un cable EasyConnect, que permite la configuración instantánea con indicadores Defender 5000 (TD52), acelerando así la instalación.
  • Las bases Defender 5000 cuentan con certificación NTEP y están aprobadas por Measurement Canada.
  • Estas bases también cuentan con homologación tipo OIML y EC, lo que las hace ideales para uso comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estructura Plataforma de acero inoxidable de grado 304, bastidor de acero con revestimiento en polvo gris arena, célula de carga de aluminio, patas de goma ajustables antideslizantes, indicador de nivel
Capacidad 300,00 kg, 600,00 kg
Legibilidad 20,000000 g, 50,000000 g
Modelo D600RTDV
Clase de protección IP67
Temperatura de funcionamiento (métrico) De -10 °C a +40 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 821 x 600 x 132 mm
Peso (métrico) 39,000 kg